Learn More
Palladiumhydroxid (20 % auf Kohlenstoff) (~50 Gew.-% Wasser), TRC
Artikelnummer. 30425726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425726 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425726 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP14120010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium Hydroxide
CAS 12135-22-7
Menge 10 g
Summenformel H2O2Pd
Synonym Escat 1951, Palladium Dihydroxide, Palladium(II) Hydroxide, Pearlman's Catalyst
InChI-Formel InChI=1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
SMILES O[Pd]O
IUPAC-Name DiHydroxypalladium
Molekulargewicht (g/mol) 140.43
Formelmasse 139.909