Learn More
Palladium, 5 % auf Kohlenstoffpaste, A503032-5
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium |
| Namenshinweis | 5% on carbon paste, A503032-5 |
| Farbe | Grau |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 5 g |
| Geruch | Geruchsneutral |