Learn More
Palladiumpulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium |
| Farbe | Grau bis Schwarz |
| Namenshinweis | 5% on barium sulfate powder |
| Aussehen | grayish black powder |
| Menge | 100 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Form | Pulver |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |