Learn More
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, A503023-5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048862
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11351798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011694.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Debenzylierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-3-7440
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Namenshinweis 5% on activated carbon paste, A503023-5
Farbe Schwarz
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Odorless