Learn More
Thermo Scientific™ PALCAM Medium
Beschreibung
Mit diesem differenzierenden und selektiven diagnostischen Medium können Sie Listeria monocytogenes erkennen und isolieren.
Nachweis und Isolierung von Listeria monocytogenes aus Lebensmittelproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ PALCAM Medium. PALCAM Mediumbasis ist hochgradig selektiv und enthält ein doppeltes Indikatorsystem, das durch Äsculin-Fermentation, Fehlen von Mannitol-Fermentation und durch die daraus resultierende Änderung des pH-Werts eine einfache Differenzierung von Listeria monocytogenes ermöglicht. Das Vorhandensein von Eigelb unterstützt die Rückgewinnung geschädigter Zellen zur präsumtiven Identifizierung von L. monocytogenes.1
Verwenden Sie das PALCAM Medium zur selektiven Isolierung und einfachen Differenzierung von L. monocytogenes.
- Selektiv: Der Zusatz von Lithiumchlorid, Ceftazidim, Polymyxin B und Acriflaviniumhydrochlorid macht das Medium hochgradig selektiv für Listeria monocytogenes.
- Einfache Ablesbarkeit: L. monocytogenes bilden braune/schwarze Kolonien mit schwarzem Hof, während die Mannitol verwertende Begleitflora wie z. B. Staphylokokken und Enterokokken gelbe Kolonien bildet.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Das PALCAM-Medium ermöglicht durch Nutzung des doppelten Indikatorsystems eine einfache Differenzialdiagnose von L. monocytogenes.
- Äsculin und zweiwertiges Eisen
- Mannitol und Phenolrot
L. monocytogenes hydrolysiert Aesculin, was zur Bildung des schwarzen Hofes um die Kolonien führt. L. monocytogenes fermentiert Mannitol nicht und lässt sich so problemlos von Kontaminanten wie z. B. Enterokokken und Staphylokokken unterscheiden, da letztere Mannitol fermentieren, was wiederum zu einem Umschlag des pH-Indikators Phenolrot von rot nach gelb führt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Stroh |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ± 1,0 g |
| Menge | 10 Stück/Packung |