Learn More
SGE™ PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm-Nadel mit konischer Spitze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
5 μl
10 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga
26 G
26 ga
Modell:
0.5BNR-C/T-5/0.47C
0.5BNR-C/T-5/0.63C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0.47C
5R-C/T-0.63C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Großer Temperaturbereich bis 150 °C
- Verbesserte Laufruhe
- Speziell für PAL konzipiert
- 22 Gauge-Nadeln mit 0.72 mm Außendurchmesser
- 23 Gauge-Nadeln mit 0.63 mm Außendurchmesser
- 26 Gauge-Nadeln mit 0.47mm Außendurchmesser
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ±1 % (Abgabemenge) (±2 % für 0.5 μl-Spritzen)
- Konusförmig (auch als Punktart AS für Autosampler bekannt), um Multiinjektions-Anforderungen zu widerstehen und zur Steigerung der Haltbarkeit des Septums bei Verwendung mit einem Autosampler
- Sofern ein gasdichter Kolben zum Einsatz kommt, besteht dieser aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,47 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 0.5BNR-C/T-5/0.47C |
| Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus und AS3000 |
| Anschlusstyp | Abnehmbar |