Learn More
SGE™ PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm-Nadel mit konischer Spitze
Artikelnummer. 10152922
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
5 μl
10 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga
26 G
26 ga
Modell:
0.5BNR-C/T-5/0.47C
0.5BNR-C/T-5/0.63C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0.47C
5R-C/T-0.63C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10152922
Marke: SGE™ 002984
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Diamond Spritzentechnologie sorgt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen breiten Temperaturbereich und reibungslosen Betrieb. PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm Nadel mit konischer Spitze für CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200 /800 Autosampler
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Großer Temperaturbereich bis 150 °C
  • Verbesserte Laufruhe
  • Speziell für PAL konzipiert
  • 22 Gauge-Nadeln mit 0.72 mm Außendurchmesser
  • 23 Gauge-Nadeln mit 0.63 mm Außendurchmesser
  • 26 Gauge-Nadeln mit 0.47mm Außendurchmesser
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ±1 % (Abgabemenge) (±2 % für 0.5 μl-Spritzen)
  • Konusförmig (auch als Punktart AS für Autosampler bekannt), um Multiinjektions-Anforderungen zu widerstehen und zur Steigerung der Haltbarkeit des Septums bei Verwendung mit einem Autosampler
  • Sofern ein gasdichter Kolben zum Einsatz kommt, besteht dieser aus PTFE
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,004 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.11 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,024 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10R-C/T-5/0.63C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus und AS3000, AS2000, AS200/800
Anschlusstyp Abnehmbar