Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die Diamond Spritzentechnologie gewährleistet eine bessere Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich sowie eine mühelose Anwendung. SGE PAL Autosamplerspritzen mit 50 mm fester Kanüle mit Konusspitze eignen sich für die Autosamplermodelle CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800.
57.35 CHF - 465.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
---|---|
Produkttyp | Autosampler-Spritze |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Anschlusstyp | Befestigt |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10581433
|
SGE™
001981 |
Nicht gasdicht | 5 μl | 0.63 mm | 23 ga. |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15298453
|
SGE™
002967 |
Nicht gasdicht | 10 μl | 0,5 mm | 25 G |
78.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12614925
|
SGE™
002972 |
Gasdicht | 10 μl | 0,63 mm | 23 G |
465.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12927506
|
SGE™
002976 |
Gasdicht | 10 μl | 0.47 mm | 26 ga. |
388.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12643486
|
SGE™
002977 |
Gasdicht | 10 μl | 0.47 mm | 26 ga. |
69.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10248770
|
SGE™
002980 |
Nicht gasdicht | 10 μl | 0.47 mm | 26 ga. |
57.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10509522
|
SGE™
002981 |
Nicht gasdicht | 10 μl | 0.63 mm | 23 ga. |
78.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12716897
|
SGE™
002986 |
Nicht gasdicht | 10 μl | 0.47 mm | 26 ga. |
336.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10366672
|
SGE™
002987 |
Gasdicht | 10 μl | 0.63 mm | 23 ga. |
94.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10327012
|
SGE™
003987 |
Gasdicht | 25 μl | 0.63 mm | 23 ga. |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10474872
|
SGE™
005335 |
Gasdicht | 100 μl | 0.63 mm | 23 ga. |
119.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11903416
|
SGE™
002986 |
Nicht gasdicht | 10 μl | 0.47 mm | 26 ga. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Großer Temperaturbereich bis 150 °C
- Verbesserte Laufruhe
- Speziell für PAL konzipiert
- 22 Gauge-Nadeln mit 0.72 mm Außendurchmesser
- 23 Gauge-Nadeln mit 0.63 mm Außendurchmesser
- 26 Gauge-Nadeln mit 0.47mm Außendurchmesser
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ±1 % (Abgabemenge) (±2 % für 0.5 μl-Spritzen)
- Konusförmig (auch als Punktart AS für Autosampler bekannt), um Multiinjektions-Anforderungen zu widerstehen und zur Steigerung der Haltbarkeit des Septums bei Verwendung mit einem Autosampler
- Sofern ein gasdichter Kolben zum Einsatz kommt, besteht dieser aus PTFE
Spezifikation
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
Konus | |
Befestigt |