Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. SGE PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle are used for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers.
78.60 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 ga.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Produkttyp Autosampler-Spritze
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12937506
Unterlagen ansehen
SGE™
002700
10 μl
78.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16622602
Unterlagen ansehen
SGE™
003700
25 μl
129.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12997506
Unterlagen ansehen
SGE™
005700
100 μl
129.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12917516
Unterlagen ansehen
SGE™
006700
250 μl
120.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Improved solvent resistance
  • Wide temperature ranges up to 150°C
  • Increased operational smoothness
  • Designed specifically for the PAL
  • 22 gauge needles are 0.72 mm OD
  • 23 gauge needles are 0.63 mm OD
  • 26 gauge needles are 0.47 mm OD
  • Accuracy and Reproducibility;  ±1% (dispensed volume) (±2% for 0.5 μL syringes)
  • Cone shaped (also known as point style AS for autosampler), are designed to withstand multi injection demands and improves septum lifetime when used with an autosampler
  • Gas tight plunger, where applicable, is made of PTFE
Spezifikation
Spezifikation
26 ga.
Autosampler-Spritze
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL
Gaschromatographie
Konus
Befestigt
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle