Learn More
PAH Mischung 635 0,2 μg/ml in Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328618 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328618 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000635HE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Menge 1 mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Lösungsmittel oder Matrix Hexan