missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAH Mix A, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 11460259 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460259 1 ml 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11460259 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 8100A

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt

AnalytCAS-Nr.Konzentration
Acenaphthen83-32-92000μg/ml
Acenaphthylen208-96-82000μg/ml
Anthracen120-12-72000μg/ml
Benz(a)anthracen56-55-32000μg/ml
Benzo(a)pyren50-32-82000μg/ml
Benzo(b)fluoranthen205-99-22000μg/ml
Benzo(g,h,i)perylen191-24-22000μg/ml
Benzo(k)fluoranthen207-08-92000μg/ml
Carbazol86-74-82000μg/ml
Chrysen218-01-92000μg/ml
Dibenz(a,h)anthracen53-70-32000μg/ml
Fluoranthen206-44-02000μg/ml
Fluoren86-73-72000μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pyren193-39-52000μg/ml
Naphthalin91-20-32000μg/ml
Phenanthren85-01-82000μg/ml
Pyren129-00-02000 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2LA für ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide 34 und zertifiziert durch UL-DQS nach ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PAH-Mischung A
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 50-32-8, 205-99-2
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acenapthene, Acenapthylen, Anthracen
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Element Acenapthene, Acenapthylen, Anthracen
Solvent or Matrix MeCl:Benzol
Menge 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2000 μg/ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PAH MIX A
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzene, anthracene, carbazole, naphthalene, crysene

Produkt nur für den Laborgebrauch

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.