Learn More
Polynuklearer aromatischer Kohlenwasserstoffkombinationsmix, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15295856 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15295856 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15295856 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 8310A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.32 CHF
    113.38 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 22.94 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Acenaphthen83-32-9500μg/ml
Acenaphthylen208-96-8500μg/ml
Anthracen120-12-7500μg/ml
Benz(a)anthracen56-55-3500μg/ml
Benzo(a)pyren50-32-8500μg/ml
Benzo(b)fluoranthen205-99-2500μg/ml
Benzo(g,h,i)perylen191-24-2500μg/ml
Benzo(k)fluoranthen207-08-9500μg/ml
Chrysen218-01-9500μg/ml
Dibenz(a,h)anthracen53-70-3500μg/ml
Fluoranthen206-44-0500μg/ml
Fluoren86-73-7500μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pyren193-39-5500μg/ml
Naphthalin91-20-3500μg/ml
Phenanthren85-01-8500μg/ml
Pyren129-00-0500 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PAH-Kombinationsmischung
Namenshinweis SW-846 Methode 8310
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Concentration or Composition Notes Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials.
Verfahren Für US EPA Methoden 8151, 8310, AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PAH Combination Mix
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, dibenz[a, h]anthracene
Produkt nur für den Laborgebrauch