Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Prestained NIR Protein Ladder
Artikelnummer. 15518936 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25μ g
2 x 250 ml
Packungsgröße:
2 Stück
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 15518936
Marke: Thermo Scientific™ 41431780
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine Mischung aus 10 Proteinen (11 bis 250 kDa), die blau gefärbt und fluormarkiert sind, um eine Nahinfrarot-Fluoreszenzvisualisierung und Proteingrößenbestimmung nach der Elektrophorese zu ermöglichen.
Die Thermo Scientific™ PageRuler vorgefärbte NIR-Proteinleiter ist eine Mischung aus 10 Proteinen (11 bis 250 kDa), die blau gefärbt und fluormarkiert sind, um eine Nahinfrarot-Fluoreszenzvisualisierung und Proteingrößenbestimmung nach der Elektrophorese zu ermöglichen.
Die Protein-MW-Marker in dieser Leiter werden bei der Analyse mit SDS-PAGE in scharfe Streifen aufgelöst und mit einem fluoreszierenden Farbstoff zur Visualisierung mit Instrumenten markiert, die für den Nachweis von Nahinfrarot (NIR)-Fluoreszenz ausgestattet sind. Die Bänder sind auch direkt sichtbar, da die Proteine bereits blau gefärbt sind. Das 55 kDa-Band ist von höherer Intensität und dient als Referenzband. Die Proteinleiter ist praktisch verpackt und gebrauchsfertig: Vor der Verwendung ist kein Erhitzen, Verdünnen oder Hinzufügen eines Reduktionsmittels erforderlich.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich 10 Proteine, die 11 bis 250 kDa umfassen
  • Fluoreszenz Nachweis mit 670 nm rotem Laser oder 700 nm-Kanälen mit Fluoreszenzbildnern
  • Gebrauchsfertig wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
  • Scharfe Banden hervorragende Größenbestimmung für die Nahinfrarot-Visualisierung von Proteingelen und Blots
  • Referenzband 55 kDa-Band verfügt über eine größere Intensität für eine einfache Orientierung
  • Qualitätsgeprüft jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western-Blotting beurteilt
Enthält:
Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Erforderlich:
Fluoreszierender Bildgeber, der eine Nahinfrarot-Fluoreszenzdetektion ermöglicht, wie z. B. bestimmte Typhoon™ Imagers und das LI-COR Odyssey™ Infrared Imaging System
Empfohlen für:
Proteingrößenbestimmung auf SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western Blots für die Visualisierung mit Nahinfrarot (NIR) Fluoreszenzbildgebern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0,2 mg/mL
Konjugat eFluor 570
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren. Lichtempfindliches Material.
Nachweisverfahren Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm)
Menge 25μ g
Number of Markers 10
Produkttyp Proteinleiter
Sofort einsatzbereit Ja
Lagerungspuffer Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten
Synonym SA, Sav
Größenbereich 11 bis 250 kDa
Färbemitteltyp 1 Farbe: Blau
Molekulargewicht 250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemische Färbung von formalinfixierten paraffineingebetteten Gewebeschnitten, immunhistochemische Färbung gefrorener Gewebeschnitte, Immunzytochemie
Produktlinie PageRuler
Systemtyp SDS-PAGE