Learn More
Paeonol, TRC
Artikelnummer. 30415035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415035 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP13384025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-41-0
Summenformel C9 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Synonym Ethanone, 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 2'-hydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), Peonol (6CI), 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Methoxy-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-5-methoxyphenol, 2-Hydroxy-4-methoxyphenyl methyl ketone, 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, 4-O-Methylresacetophenone, 4'-Methoxy-2'-hydroxyacetophenone, NSC 401442, Paconol, Paeonol, Paeonolum, Resacetophenone 4-O-methyl ether
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paeonol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
Formelmasse 166.063