Learn More
Paclitaxel MP Biomedicals
Artikelnummer. 11484862 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484862 100 mg 100 Milligramm
11464862 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484862 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219353280
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 373-49-9
Summenformel C16H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.41
MDL-Nummer MFCD00004437
InChI-Schlüssel SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Synonym Palmitolsäure, cis-9-Hexadiensäure, z-Hexadecen-9-Säure, 9-cis-Hexadecensäure, Zoomarsäure, z-9-Hexacensäure, 9Z-Hexadecensäure, Palmitolinolsäure, cis-Palmitolsäure, zoomeric acid
PubChem CID 445638
ChEBI CHEBI:28716
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paclitaxel
Namenshinweis Aus der pazifischen Eibe
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 98 %
Menge 100 mg
IUPAC-Name (Z)-Hexadec-9-Enosäure
Formelmasse 853.9
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paclitaxel
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel