Learn More
Molecular Probes™ Pacific Orange™ Proteinmarkierungskit
Artikelnummer. 10338942
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
Pacific Orange™
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10338942
Marke: Molecular Probes™ P30016
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pacific Orange™ Proteinmarkierungskit
Von Anfang bis Ende dauert es weniger als drei Stunden, um ein Protein zu kennzeichnen und das resultierende Konjugat mit dem Pacific Orange™ Proteinmarkierungskit zu reinigen.. Obwohl dieses Kit für 1 mg eines IgG-Antikörpers optimiert ist, kann es verwendet werden, um Konjugate anderer Proteine größer als ca. 40,000 Dalton zu bilden. Das Kit enthält ausreichend Material für die Durchführung von drei Proteinkonjugationen und -aufreinigungen. Zur Kennzeichnung von 100μg eines IgG bieten wir das Pacific Orange™ Markierungskit für monoklonale Antikörper 30014.
Eine Auswahlhilfe für alle anzeigen Proteinmarkierungskits.
Anzeigen Leitfaden für die Fluorophor-Auswahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pacific Orange™ Proteinmarkierungskit, 3 Reaktionen, Fluoreszenzdetektionsmethode, Pacific Orange™ Farbstoff, 405/551 nm Anregung/Emissionwellenlänge, wird für die Kennzeichnung von Chemie, Proteinmarkierung und Crosslinking verwendet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierungschemie, Proteinmarkierung und Vernetzung
Menge 1 Kit
Produkttyp Pacific Orange™ Proteinmarkierungskit
Kitinhalt Das Kit enthält alles, das für die Durchführung von drei separaten Markierungsreaktionen und die Aufreinigung der resultierenden Konjugate erforderlich ist. Der reaktive Pacific Orange™ Farbstoff hat einen Succinimidyll-Ester-Teil, der effizient mit primären Aminen von Proteinen reagiert
Ausreichend für 3 Reaktionen
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Nachweisverfahren Fluoreszent
Marker oder Farbstoff Pacific Orange™
Emission 551
Anregung 405