Learn More
Pachymsäure, TRC
Artikelnummer. 30427218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427218 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427218 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP13220010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29070-92-6
Summenformel C33 H52 O5
Molekulargewicht (g/mol) 528.76
Synonym Lanost-8-en-21-oic acid, 3-(acetyloxy)-16-hydroxy-24-methylene-, (3β,16α)-, Eburica-8,24(28)-dien-21-oic acid, 3β,16α-dihydroxy-, 3-acetate (6CI), Lanost-8-en-21-oic acid, 3β,16α-dihydroxy-24-methylene-, 3-acetate (8CI), (3β,16α)-3-(Acetyloxy)-16-hydroxy-24-methylenelanost-8-en-21-oic acid, 3-O-Acetyltumulosic acid, NSC 244427, Pachymic acid
IUPAC-Name (2R)-2-[(3S,5R,10S,13R,14R,16R,17R)-3-Acetyloxy-16-hydroxy-4,4,10,13,14-Pentamethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-Decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-methyl-5-methylideneheptansäure
SMILES CC(C)C(=C)CC[C@H]([C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](OC(=O)C)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pachymic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H52O5/c1-19(2)20(3)10-11-22(29(36)37)28-25(35)18-33(9)24-12-13-26-30(5,6)27(38-21(4)34)15-16-31(26,7)23(24)14-17-32(28,33)8/h19,22,25-28,35H,3,10-18H2,1-2,4-9H3,(H,36,37)/t22-,25-,26+,27+,28+,31-,32-,33+/m1/s1
Formelmasse 528.3815
Reinheit (%) >95%