Learn More
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säule
Artikelnummer. 30804779 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Produktlinie:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30804779
Marke: Thermo Scientific™ COLUPAC005CAP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen.
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen. Unsere μPAC Neo-Säulen bieten eine höhere Auflösung als die vorherige Generation μvon PAC-Säulen, damit Sie mittels Chromatographie bei niedrigem Durchfluss die maximale Informationsmenge aus hochkomplexen Proben extrahieren können. Dank der Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Verschraubungen ist die Säuleninstallation einfach und zuverlässig.
Das μPAC Neo-Säulensortiment ist die ideale Wahl für eine Vielzahl von Proteomik-Experimenten, einschließlich schneller markierungsfreier Quantifizierung, umfassender Identifizierung und Einzelzellanalyse.
Performance and Robustness
- μPAC Neo Plus columns operate at moderate pressures, allowing for longer flow paths that increase separation performance and sensitivity. Operating at lower back pressures also extends column lifetime.
Column-to-Column Reproducibility
- The unique micromachining manufacturing of our μPAC Neo Plus column line produces columns that are virtually identical. This results in increased injection-to-injection and column-to-column reproducibility, providing you with greater confidence in your results throughout the duration of a research study.
Perfect Flow Path Order
- μPAC Neo Plus columns are designed with a perfect flow path order, eliminating heterogeNeo Plusus flow paths. The ordered flow path of the columns minimizes dispersion to the overall separation, resulting in sharper and more intense chromatographic peaks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Double nanoViper
Flussrate 300 to 3000 nL/min
Zur Verwendung mit 20 µm I.D. voltage spacer and grounding cable
Enthält HT µPAC Neo Plus column
Max. Druck 6526 psi (450 bar)
pH 1.5 to 7
Porengröße 100 to 300 Å
Temperatur 60°C
Stationäre Phase C18
Produktlinie µPAC Neo Plus
Volumen (metrisch) 1.5 µL
Verpackungsmaterial Silicon Chip
Säulentyp Rectangular Micro Pillar Array
Endverkappt/mit Endgruppen Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bottom-up Proteomics
Bed Length 5.5 cm
Bed Width 1850 µm
Interpillar Distance 2 µm
Pillar Diameter 3 µm x 75 µm
Pillar Length 25 µm