Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für μPAC™ ESI-MS
Artikelnummer. 30804776 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Erdungskabel
Schnittstelle
Spannungs-Distanzstück
Länge (metrisch):
500 mm
60 mm
N. z.
Innendurchmesser (metrisch):
10 μm
20 μm
N. z.
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
30804776 Spannungs-Distanzstück 500 mm 20 μm 1 Stück
17827893 Schnittstelle N. z. N. z. 1 Stück
30804772 Spannungs-Distanzstück 60 mm 10 μm 1 Stück
30804775 Spannungs-Distanzstück 60 mm 20 μm 1 Stück
30804777 Schnittstelle 60 mm 10 μm 1 Stück
30804773 Schnittstelle 60 mm 20 μm 1 Stück
30804778 Erdungskabel N. z. N. z. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30804776 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ACCVSP2050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie μPAC™ ESI-MS-Zubehör für die schnelle, reproduzierbare Verbindung mit geringer Dispersion von μPAC HPLC-Säulen zu Nanospray Flex™ und EASY-Spray™ Ionenquellen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS-Zubehör für reproduzierbare Verbindungen mit geringer Dispersion zwischen μPAC HPLC-Säulen und Massenspektrometer-Ionenquellen mit niedrigem Durchfluss.
Die μPAC Flex iON Connect ESI-MS-Schnittstelle ist mit Elektrospray-Emittern mit einem Außendurchmesser von 360 μm und Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ Ionenquellen über einteilige, fingerfeste Fittings kompatibel.
Der μPAC EASY-Spray Emitter ist mit einem 50-μm-Durchgangsbohrung aus Edelstahl ausgestattet. Erzielen Sie hochauflösende Trennungen in Anwendungen mit niedrigem Durchfluss, wenn Sie eine μPAC HPLC-Säule und eine Transferleitung mit diesem Emitter mit einer Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Quelle verbinden.
μPAC Neo Plus voltage spacers
The following voltage spacers are available to support all µPAC Neo plus columns and multiple column oven configurations on EASY-Spray and NanoSpray Flex ion sources:
  • ACC-VSP1006 - 10 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates < 1 µL/min and columns housed within an external column oven
  • ACC-VSP2006 - 20 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates > 1 µL/min and columns housed within an external column oven
  • ACC-VSP2050 - 20 µm I.D. x 500 mm for use with flow rates < 3 µL/min and columns housed within the Vanquish Neo column compartment
μPAC Neo Plus Flex Ion Connect
The following Flex Ion Connect interfaces are available to support use of µPAC Neo Plus columns, the Nanospray Flex ion source, and any 360 µm O.D. emitter:
  • ACC-NANOFIC10 - 10 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates < 1 µL/min and columns housed within an external column oven
  • ACC-CAPFIC20 - 20 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates > 1 µL/min and columns housed within an external column oven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Low-flow ion sources, µPAC Neo Plus columns, Vanquish Neo TCC
Typ Spannungs-Distanzstück
Länge (metrisch) 500 mm
Innendurchmesser (metrisch) 20 μm