missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PABPCP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00728773-T02.100uL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Spezifikation
Western Blot | |
PABPCP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 29.9kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-PABPCP2 antibody (Mfr. No. H00728773-B01) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
293T | |
BC068242 | |
pCMV-PABPCP2 full-length | |
100 μL | |
Human |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL PABPCP2 293T Cell Transient Overexpression L
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol