Learn More
Dostmann Electronic™ 2 KANL THERMOMETER 1ML
Artikelnummer. 11882871
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−200 °C bis 850 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11882871
Marke: Dostmann Electronic™ 50000795
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robustes, zuverlässiges und anwenderfreundliches hochpräzises Messgerät für Temperatur (± 0,01) mit Speicher für bis zu 6.000 Messungen.
  • Das P795-Messsystem ist der perfekte Standard zum Testen von untergetauchten Geräten oder Systemen
  • Die Geräte der P795-Serie bieten verschiedene Kalibrationsoptionen für die anschließbaren Pt100-Sonden
  • Hochpräzises Messgerät für Temperatur (±0,01) mit Speicher für 6.000 Messungen
  • Entwickelt für die Anwendung der Qualitätssicherung, z. B. für die Prüfung von Klimakammern, Kalibrierungsthermostats, Ofen oder thermoelektrische Prozesse
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für Anwendungen zur Qualitätssicherung, z. B. für die Prüfung von Klimakammern, Kalibrierung von Thermostaten, für Öfen oder thermoelektrische Prozesse
Höhe (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Modell Gehäuse P795
Gewicht (metrisch) 300 g
Produkttyp Referenzthermometer
Datenspeicherung 4000 Messungen
Max. Temperatur (metrisch) 850 °C
Min. Temperatur (metrisch) -200 °C
Temperaturbereich (metrisch) −200 °C bis 850 °C
Genauigkeit ±0,015 °C oder ±0,025 %
Display 2-zeilige LCD-Anzeige
Breite (metrisch) 85 mm