Learn More
Dostmann Electronic™ 1 KANAL THERMOMETER TYP JKT RS232 Temperatur -200 bis +1200°C
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-200°bis +1370 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Qualitätssicherung, Service und Produktion |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Modell | Gehäuse P710 |
| Gewicht (metrisch) | 350 g |
| Produkttyp | 1-Kanal Universal-Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 1370 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -200 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200°bis +1370 °C |
| Genauigkeit | ±0,2/±0,5/±1 °C |
| Display | 2-zeilige LCD-Anzeige |
| Mehr anzeigen |