missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p57 Kip2 Antibody (rKIP2/7238), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20896AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
p57 Kip2 Monoclonal antibody specifically detects p57 Kip2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| p57 Kip2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Beckwith-Wiedemann syndrome, BWS, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, KIP2BWCR, p57, p57Kip2, WBS | |
| Recombinant full-length human p57 Kip2 protein | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers | |
| 1028 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rKIP2/7238 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur