missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2X7 Rat anti-Mouse, PE, Clone: 1F11, BD Pharmingen™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 565345

Artikelnummer. 15824259

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00 CHF
    368.08 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.92 CHF
    0.25% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

P2X7 Monoclonal antibody specifically detects P2X7 in Mouse samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

P2X7
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Rat
50 μg
Cell Biology
Mouse
Purified
Flow Cytometry
1F11
PE
P2X7; P2X7 purinoceptor; P2RX7; P2X7R; P2Z receptor; ATP receptor
Mouse Mast Cells
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions and unconjugated antibody and free PE were removed.
IgG2b κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Reseach Use Only.