Learn More
Fisherbrand™ P2-CST Kamm für Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 25-Zahn, Zahnstärke, 1.5 mm
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
- Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
- Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kamm, 25 Zähne; Zahndicke, 1.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand™ P2 -CST-System |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Zähne | 25 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 1.5 mm |