Learn More
p19 INK4d Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen p19 INK4d
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16836553
Unterlagen ansehen
Proteintech
10272-2-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16826553
Unterlagen ansehen
Proteintech
10272-2-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
p19 / INK 4d is a specific inhibitor of cdk 4 / cdk 6 and is periodically expressed during cell cycle. It is maximally induced as cells enter S-phase.
Spezifikation
Spezifikation
p19 INK4d
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P55273, Q60773
1032, 12581, 494444
p19 INK4d Fusion Protein Ag0415
Primary
-20°C
CDKN2D
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDKN2D, INK4D, P19, p19 INK4D, p19 INK4d
Cdkn2d
IgG
Antigen Affinity Chromatography