Learn More
Eppendorf™ Graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8001649 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Blau
Divers
Durchsichtig
Farblos
Gelb
Grün
Rot
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Quality
PCR-frei
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10458312
Marke: Eppendorf™ 0030121155
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Röhrchen eignen sich für den sicheren Umgang mit wertvollen und toxischen Proben sowie für radioaktive Stoffe. Eppendorf™ graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen haben einen Deckel mit Scharnier und kleinem Haken, der den Rand des Röhrchens umschließt.
Verwenden Sie diese Röhrchen für einen sicheren Umgang mit wertvollen und toxischen Proben sowie für radioaktive Substanzen.Graduierte EppendorfTM Mikroröhrchen aus Polypropylen haben einen Deckel mit Scharnier und kleinem Haken, der den Rand des Röhrchens umschließt.
  • Biogefährdende Substanzen können Aerosol-frei durch die dünne Membran in der Mitte des Deckels mit einer Kanüle entfernt werden
  • Der Deckel kann leicht mit einer Hand geöffnet werden
  • Diese Röhrchen mit Volumen von 0.5, 1.5 und 2 ml verfügen über eine graduierte Skala und eine Beschriftungsfläche
  • Das 0.5 ml-Röhrchen ist für PCR*-Experimente optimiert.
  • Packungen mit verschiedenen Farben in einer Mischung aus gelb, rot, blau, grün und farblos
  • Autoklavierbarer Mikrostößel zum Auflösen von Pellets
  • Können bis zu 23,500 x g zentrifugiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0.5 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR, Zentrifugation
Anzahl pro Packung 500/Packung
Sterilität Steril
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR-frei
Graduated Ja
Verschlusstyp Dichter Verschluss
Max. RZB 30000 xg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado