Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ beidseitig tragbare Handschuhe – Violett
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
22.23 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kimtech™ Purple Nitrile™ Handschuhe bieten marktführenden Schutz für anspruchsvolle Umgebungen in den Bereichen Life Science und Pharma-Herstellung. Das hochwertige Nitrilmaterial sorgt für nahtlosen Schutz, wann immer und wo immer er nötig ist.Das synthetische Nitril-Polymermaterial ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Halt und ausgezeichnete Wasserdichtigkeit (AQL 0,65) mit geringem Risiko für Nadelstiche. Sie sind beidseitig tragbar und verfügen über eine Manschette mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, sodass der Träger einfach zugreifen kann, ohne dass das Material reißt.Unsere Nitril-Sicherheitshandschuhe sind zudem antistatisch getestet, um eine Störung von Proben oder Anlagen zu vermeiden, sowie latex-, silikon- und puderfrei.Purple Nitrile™-Handschuhe halten die Hände angenehm und geschützt und stellen sicher, dass Forschungsanwendungen kontaminationsfrei durchgeführt werden können. Die Handschuhe sind als PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425 zertifiziert und eignen sich ideal für Anwendungen mit höherem Risiko und sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.Verfügbare Größen/Artikelnummern:XS – 90625S – 90626M – 90627L – 90628XL – 90629 10 Kartons x 100 beidseitig tragbar, violette Handschuhe, L, (1.000 gesamt)
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Branchenführende Handschuhe mit unübertroffener Sicherheit, Sauberkeit und Qualität.
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen und bietet einen besseren Schutz vor einer größeren Palette an Chemikalien, einschließlich zytotoxischen Medikamenten.
- Die Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, und beidseitig tragbar.
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
- Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
- Sie enthalten kein Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Träger verringert wird.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von XS bis XL.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | PSA-Kategorie III nach EG-Richtlinie 89/686/EWG. Getestet in Übereinstimmung mit den EN-Normen EN 420:2003, ISO 16604 Verfahren B:2004, EN 1149-5:2003, EN 421:2004, erfüllt oder übertrifft AQL 0,65 G1 Dichtigkeitsprüfung, ISO 9001 und ISO 13485, FDA CFR 21 Teil 82 |
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Single-use |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
Größe | L |
Mehr anzeigen |