Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Protein Assay Kit
Artikelnummer. p-7235452
Change view
Click to view available options
Assay:
Qubit Protein Assay
Qubit Protein Broad Range Assay
Bestimmungsbereich:
0,1 bis 20 mg/ml
12,5 µg/ml bis 5 mg/ml
Ausreichend für:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
100 Einheiten
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Assay Bestimmungsbereich Ausreichend für unitSize
10543343 Qubit Protein Assay 12,5 µg/ml bis 5 mg/ml 100 Reaktionen 1 Set
10788713 Qubit Protein Assay 12,5 µg/ml bis 5 mg/ml 500 Reaktionen 1 Set
17215384 Qubit Protein Broad Range Assay 0,1 bis 20 mg/ml 100 Reaktionen 100 Einheiten
17285996 Qubit Protein Broad Range Assay 0,1 bis 20 mg/ml 500 Reaktionen 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10543343 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. Q33211
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Benötigt
Fluorometer vom Typ Qubit 1.0 oder 2.0 oder andere Fluorometer und dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen
Mit Qubit Protein und Protein BR Assaykits für fluoreszenzbasierte Assays zur Proteinquantifizierung erzielen Sie einen empfindlichen Nachweis von Proteinen und eine geringe Protein-Protein-Variation.
Quantifizieren Sie Proteine schnell und genau mit zwei einzigartigen Qubit Proteinquantifizierungskits, dem Qubit Protein Assay, der 12,5 μg/ml bis zu 5 mg/ml Protein quantifiziert, und dem Qubit Protein BR Assaykit, das 0,1 bis 20 mg/ml Protein quantifiziert. Beide Assays sind für viele gängige Kontaminanten verträglich, was Reagenzien, Salze und Nukleinsäuren reduziert. Das Protein BR Assaykit ist auch tolerant gegenüber Detergenzien.
Qubit Protein Assaykit
Das Qubit Protein Assaykit wurde speziell für die Verwendung mit allen Qubit-Fluorometern entwickelt. Bei Verwendung von 1 bis 20 µl Probe kann dieser Assay Proben von 12,5 µg⁄ml bis zu 5 mg⁄ml mit geringer Variation zwischen Proteinen quantifizieren.
Das Qubit Protein Assaykit ist hochgradig selektiv für Proteine und so aufgebaut, dass es in Gegenwart von Reduktionsreagenzien genau ist, nicht aber in Gegenwart einer großen Menge an Detergenzien. Häufige Kontaminanten wie z. B. Reduktionsreagenzien (z. B. DTT, β-Mercaptoethanol), Salze, freie Nukleotide, Aminosäuren, Lösemittel und DNA, aber keine Detergenzien, sind in diesem Assay gut verträglich. Für andere Kontaminanten sind geringfügige Protokolländerungen erforderlich.
Das Kit enthält konzentrierte Assayreagenzien, Verdünnungspuffer und vorverdünnte BSA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, Ihre Probe hinzufügen (beliebige Volumina zwischen 1 µl und 20 µl sind akzeptabel) und die Konzentration ablesen.
Welches Produkt sollten Sie für die fluorometrische Proteinquantifizierung wählen?
• 1 bis 20 Proben: Verwenden Sie dieses Qubit Protein Assaykit mit dem Qubit Fluorometer
• 20 bis 2.000 Proben: Verwenden Sie das Quant-iT Proteinassaykit mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät
Qubit Protein BR Assaykit
Das Qubit Protein BR Assaykit bietet eine schnelle, einfache und zuverlässige Methode zur Bestimmung der Proteinkonzentration von aufgereinigten Proteinen, Lysaten, Serum, Plasma oder komplexen Proteinmischungen mit einem Qubit 4 Fluorometer. Dieses Proteinkit liefert eine genaue Proteinquantifizierung über einen breiten Bereich (0,1 bis 20 mg/ml), wodurch die meisten Proben sauber (unverdünnt) verwendet werden können und das mit den herkömmlichen Proteinquantifizierungsmethoden einhergehende Ausprobieren und die Verdünnungsschritte entfallen. Der Assay ist für viele gängige Kontaminanten wie Detergenzien, Reduktionsreagenzien (z. B. DTT, β-Mercaptoethanol), Salzen und Nukleinsäuren verträglich.
Zu den wichtigsten Merkmalen des Qubit Protein BR Assaykits gehören:
Breiter dynamischer Bereich:—0,1 bis 20 mg/ml, Messung von Proben ohne Verdünnung
Zwei-Punkt-Standardkurve:—zeitaufwändige Standardpräparation entfällt
Automatische Konzentrationsbestimmung:—Proteinkonzentration liegt sofort vor; keine Offline-Berechnungen erforderlich
Kompatibel:—präzise bei Vorhandensein von Reduktionsreagenzien, Detergenzien und anderen gängigen Pufferkomponenten
Das Qubit Protein BR Assaykit enthält zwei Kalibrierstandards: Protein BR Assaypuffer und Protein BR Assayreagenz. Fügen Sie einfach 150 bis 160 µl Protein BR Assaypuffer zu 10 oder 20 µl Ihrer Probe hinzu, gefolgt von 30 µl Protein BR Assayreagenz. 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Anschließend die Probe in ein Qubit 4-Gerät einführen und die Konzentration ablesen.
Hinweise
• Das Qubit Protein-Assay-Kit kann mit Qubit 1.0-, Qubit 2.0-, Qubit 3- und Qubit 4-Fluorometern verwendet werden
• Das Qubit Protein BR Assay-Kit ist ein fluoreszenzbasierter Assay, der nur für den Einsatz mit den Qubit 4-Fluorometern vorgesehen ist
• Dünnwandige klare 500 µl-PCR-Röhrchen (Best.- Nr. Q32856) sind erforderlich, aber nicht in den Proteinassay- und BR-Assay-Kits enthalten
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay Qubit Protein Assay
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produktlinie Qubit
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Ausreichend für 100 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Geräte) Qubit Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Bestimmungsbereich 12,5 µg/ml bis 5 mg/ml
Menge 100 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur