Learn More
Eppendorf™ Research™ plus Bewegung It™ Mechanische Mehrkanalpipetten mit einstellbarem Spitzenabstand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7199116 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 20 μl
120 bis 1.200 μl
30 bis 300 μl
5 bis 100 μl
Anzahl Kanäle:
4
6
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anzahl Kanäle Packungsgröße
16675615 30 bis 300 μl 4 1 Stück
16605625 120 bis 1.200 μl 4 1 Stück
16685615 30 bis 300 μl 6 1 Stück
16615625 120 bis 1.200 μl 6 1 Stück
16635615 1 bis 20 μl 8 1 Stück
16655615 5 bis 100 μl 8 1 Stück
16695615 30 bis 300 μl 8 1 Stück
16625625 120 bis 1.200 μl 8 1 Stück
16645615 1 bis 20 μl 12 1 Stück
16665615 5 bis 100 μl 12 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16675615 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3125000150
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht einfache Formatänderungen mit 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu Einkanalpipetten.Die einzigartige, schlauchlose Ausführung ist autoklavierbar, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Probenintegrität verbessert werden kann.
  • Luftkissenpipetten mit variablem Volumen und einstellbarem Spitzenabstand sind in 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Ausführung erhältlich
  • Auswahl zwischen mechanischen (Research™ plus) oder elektronischen (Xplorer™ plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
  • Für Platten (12, 24, 48, 96, und 384 Wells), Röhrchen (1,5 und 2 ml) und Agarose-Gels
  • Der Spitzenabstand ist je nach Pipettenvariante von 4,5 bis 33 mm frei wählbar
  • Abstandsregelung für schnelle Umschaltung zwischen Quell- und Zielformaten
  • Knopf zur manuellen Einstellung für eine reibungslose, vibrationsfreie Umschaltung zwischen Formaten und tropffreie Flüssigkeitstransfers
  • Um 360 Grad drehbarer Pipettenkopf für komfortable Lesbarkeit der Anzeige und schnelle Parameterermittlung
  • Das schlauchlose System ist sicher und zuverlässig
  • Die optimal ausbalancierte Pipette verringert Ermüdung der Hände und verhindert Überanstrengung
  • Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Research™ plus vollständig und Xplorer™ plus nur unteres Teil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Los-spezifisches Zertifikat
Kompatible Spitzen Universalspitzen, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Beschreibung Konus-Abstand: 9 mm
Verstellbarer Spitzenabstand Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Orange
Zur Verwendung mit Luftpolsterung
Anzahl Kanäle 4
Produktlinie Research Plus
Typ Mechanische Pipette
Volumen (metrisch) 30 bis 300 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Luftpolsterung
Enthält epT.I.P.S Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen