Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ DNA 130 Integriertes Vakuumkonzentrator-System
Artikelnummer. p-7115388 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V / 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15819206
Marke: Thermo Scientific™ DNA130230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie Zeit und Geld mit diesen Konzentrator-Kits. Alles, was Sie für das schnelle Trocknen und Konzentrieren kleiner Probenmengen benötigen
Der Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ DNA130 ist ein kompakter, integrierter Vakuumkonzentrator für die schnelle und effiziente Aufkonzentration in DNA- und RNA-Anwendungen. Der Speedvac™ DNA130 Vakuumkonzentrator unterstützt die Probenvorbereitung mit Leichtigkeit und Effizienz.
  • Kompaktes, anwenderfreundliches Design: Das kleinste integrierte Tischgerät spart Platz auf dem Labortisch.
  • Die korrosionsbeständige, PTFE-beschichtete Kammer bietet jahrelangen Service
  • Wartungsfreier Betrieb dank integrierter, ölfreier Vakuumpumpe
  • Enthält einen Rotor für 36 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen (RD36)
Funktionsmerkmale:
  • Konstante Leistung: für konstante Trocknungszeiten und reproduzierbare Ergebnisse
  • Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche:
  • Drei benutzerdefinierte Programme, die geändert und gespeichert werden können
  • Temperatursollwert: Umgebungstemperatur, 35 bis 65 °°C in 5 °C-Schritten
  • Heiztemperatureinstellung: Von 1 m bis 9 h und 59 m und kontinuierlich
  • Laufzeiteinstellung: Von 1 m bis 9 h und 59 m
  • Akustischer Alarm, der den Anwender darauf aufmerksam macht, wenn der Durchlauf abgeschlossen ist
Probenschutz
  • Trocknen bei Umgebungstemperatur oder bei sehr geringer Wärme, um Probendenaturierung zu vermeiden
  • Die ölfreie Diaphragmapumpe sorgt für einen sanften Übergang vom Atmosphärendruck zur Endvakuumeinstellung – ohne „stoßende“ Lösungsmittel
Sicherheitsmerkmale
  • Die PTFE-beschichtete Kammer ist widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und lässt sich leicht reinigen
  • Der verriegelte Deckel und die Anzeige für die Deckelverriegelung gewährleisten die Sicherheit des Anwenders während des Betriebs
  • Der Deckelhaltemechanismus sichert den Deckel, während er geöffnet ist, sodass der Anwender beide Hände frei haben kann
  • Das Gerät und die Pumpe sind praktisch wartungsfrei
  • Äußere Pfostenfalle zur Neutralisierung von Ammoniumhydroxiddämpfen
  • Optionale chemische Fallen und Kassetten zum Auffangen radioaktiver Chemikalien zur Minimierung von Bedenken im Umgang mit gefährlichen Dämpfen und Chemikalien.
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
  • Wasser
  • PCR-Puffer (wässrig)
  • Ethanol und Wasser
  • Ammoniumhydroxid (erfordert eine chemische Ammoniak-Falle und neutralisierendes Lösungszubehör)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung
Aufnahmevermögen Für 36x 1,5 ml-Röhrchen, 72x 0,5 ml-Röhrchen und 2 Mikrozellenplatten
Enthält RD36 Rotor (36 Röhrchen mit 1,5–2,0 ml)
Max. Vakuum <10 Torr (13 mbar, 1,3 kPa)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 105 lb.
Versandgewicht (metrisch) 48 kg
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur (17 °C bis 32 °C ) bis 65 °C
Kammermaterial PTFE-beschichtetes Aluminium
Beschreibung Speedvac DNA130 Vakuumkonzentratorsystem
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Stromstärke 6 A
Steckertyp Schuko CEE 7-7
Gewicht (angloamerikanisch) 86 lb.
Gewicht (metrisch) 39 kg
Abmessungen (L x B x H) 29 x 64 x 31 cm (11,5 x 25 x 12 in.)