Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Thermometer für Kühl-/Tiefkühlgeräte mit WLAN-Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kritische Umgebungen über ein Smartphone, Tablet oder einen PC zu überwachen.
282.00 CHF - 312.00 CHF
Spezifikation
Typ | WLAN-Thermometer mit Datenprotokollierung für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte |
---|---|
Displaytyp | Digital |
Kalibrierung | Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung |
Alarmtypen | Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS |
Software Type | Web, Android, Apple IOS |
Includes: Zwei Sonden, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Velcro, Wandhalterung und Traceable™-Bescheinigung
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15611904
|
Fisherbrand™
90010-15 |
2 Bottle Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
293.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15621904
|
Fisherbrand™
61011-17 |
1 Bottle and 1 Bullet™ Probe, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15631904
|
Fisherbrand™
61010-54 |
2 Bullet™ Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
282.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15641904
|
Fisherbrand™
61010-47 |
2 Stainless Steel Probes, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
312.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kritische Umgebungen über ein Smartphone, Tablet oder einen PC zu überwachen.
Über die TraceableLIVE™-App oder den Besuch von Traceabelive.com in einem beliebigen Browser kann der Anwender die aktuellen Temperaturen anzeigen, Alarmparameter steuern, den Verlauf der Datenprotokolle und Berichte anzeigen und generieren und anderen Teammitgliedern jederzeit Zugriff auf alle TraceableLIVE™-Geräte gewähren.Merkmale:
- Temperaturüberwachung und mehr lokal oder per Fernzugriff auf das vorhandene WLAN
- Warnungen: Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie
- Cloud-basierte Datenschnittstelle ohne lokale Software; Datentransparenz über Web, Android, Apple iOS
- Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine SSL-verschlüsselte SICHERE Verbindung
- Empfang mobiler PUSH-/E-MAIL-/TEXT-Benachrichtigungen
- Uneingeschränkte Skalierbarkeit durch den Einsatz von TraceableLIVE™ in einzelnen Labors oder ganzen Netzwerken
- NIST-rückverfolgbare Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung
Certifications
Inkl. Genauigkeitszertifikat eines Kalibrierlabors (zertifiziert nach ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) und A2LA-akkreditiert) als Beleg der Rückführbarkeit der Messungen zu den SI-Einheiten über NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI).
Spezifikation
WLAN-Thermometer mit Datenprotokollierung für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte | |
Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung | |
Web, Android, Apple IOS | |
±0,25°C zwischen -40 und 60°C, andernfalls ±0,50°C | |
-58 °F bis +140 °F |
Digital | |
Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS | |
Cloud-basierte Datenschnittstelle | |
0,01° | |
-50°bis +60°C |