Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Erststrang-Synthese SuperMix für qRT-PCR
Artikelnummer. p-4926553
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
250 Reaktionen
50 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10246902 50 Reaktionen 50 Reaktionen
10338102 250 Reaktionen 250 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246902 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11752050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript III Reverse-Transkriptase in einem optimierten SuperMix-Format für die Synthese von Erststrang-cDNA zur Verwendung in der quantitativen Real-Time RT-PCR (qRT-PCR)
SuperScript® III First-Strand Synthesis SuperMix für qRT-PCR bietet die hohe Temperaturbeständigkeit der SuperScript® III Reverse Transkriptase in einem optimierten SuperMix-Format für die Synthese der Erststrang-cDNA zur Verwendung in quantitativen Real-Time PCR (qRT-PCR). Der einfache, zeitsparende Reaktionsaufbau verwendet lediglich zwei Röhrchen: ein 2X Reaktionsgemisch und ein Enzymgemisch.
Das Enzymgemisch
Die im RT-Enzymgemisch enthaltene SuperScript® III Reverse Transkriptase ist eine Version der M-MLV-RT, die zur Reduzierung der RNase H-Aktivität entwickelt wurde und eine höhere thermische Stabilität bietet. Das Enzym kann zur Synthese von cDNA bei Temperaturen von 42 – 60 °C verwendet werden und bietet eine bessere Spezifität, höhere cDNA-Ausbeute und mehr Produkt in voller Länge als andere reverse Transkriptasen. Da SuperScript® III RT nicht signifikant von ribosomaler und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. Der ebenfalls im Enzymgemisch enthaltene RNaseOUT™ Rekombinante Ribonuklease-Inhibitor ist ein RNase-Inhibitorprotein, das gegen den Abbau von Ziel-RNA aufgrund von Ribonuklease-Kontaminierung der RNA-Vorbereitung schützt.
Reaktionsgemisch
Das 2X RT-Reaktionsgemisch enthält Oligo(dT)20, Random-Hexamers, MgCl2 und dNTPs in einer Pufferformulierung, die für qRT-PCR optimiert wurde. E. coli RNase H wird als ein separates Röhrchen im Kit geliefert, um das RNA-Template aus dem cDNA:RNA-Hybridmolekül nach der Erststrang-Synthese zu entfernen. Dies führt nachweislich zur Erhöhung der Empfindlichkeit in qRT-PCR.
Verwendung von SuperScript® III SuperMix für die Erststrang-Synthese
Diese SuperMix-Formulierung kann verwendet werden, um weniger als 10 Kopien eines Ziel-Gens in qRT-PCR mit einem breiten dynamischen Bereich, der eine genaue Quantifizierung von einer hohen Kopienzahl von mRNA von bis zu 1 µg der Gesamt-RNA unterstützt, zu quantifizieren. Reagenzien werden für 50 oder 250 RT-Reaktionen von je 20 µl angeboten.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung
• 2X-RT-Reaktionsgemisch (500 μl)
• RT-Enzymgemisch (100 μl)
E. coli RNase (50 μl)
Lagerung bei –20 °C.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Master-Mix
GC-Rich PCR Performance Hoch
Reaktionsgeschwindigkeit 30 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 50 °C
Menge 50 Reaktionen
Reverse Transkriptase SuperScript III
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)
Endprodukttyp cDNA (Erststrang)
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen
Reaktionsformat Master Mix
Reagenztyp Reverse Transkription
Ausgangsmaterial RNA