Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie
Artikelnummer. p-4575966
Change view
Click to view available options
Modell:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E.
CPX5800-E
Gehäuse CPX8800-E
Kapazität (metrisch):
1.9 L
2,8 l
5,7 l
9.5 L
20,8 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in.)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in.)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in.)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in.)
Spannung:
230/240 V
230/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Spannung unitSize
13483609 CPX1800-E 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.) 230/240 V 1 Stück
13423619 CPX2800-E 2,8 l 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in.) 230/240 V 1 Stück
13473619 CPX3800-E. 5,7 l 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in.) 230/240 V 1 Stück
13403629 CPX5800-E 9.5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in.) 230/240 V 1 Stück
13433629 Gehäuse CPX8800-E 20,8 l 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in.) 230/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13483609 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. CPX952139R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen Tisch-Reinigungsgerät aus, das eine fortschrittliche Optik, eine beständige Konstruktion und zuverlässige digitale Bedienelemente mit Leistungsverfolgungsfunktionen bietet.
Bransonic CPX Ultraschallreiniger verfügen über eine digitale Steuerung mit Leistungsverfolgungsfunktionen für die Anpassung an geringe oder schwere Belastung, Regelung für hohe/niedrige Leistung, Entgasen und Stromsparmodus.
  • Die Ablenkfrequenz vermeidet stehende Wellen und erzeugt eine konsistente Kavitation im gesamten Behälter
  • Robuste, industrielle 40 kHz-Wandler
  • Digitaler Timer für bis zu 99 min. kontinuierlichen Ultraschallbetrieb
  • Mit eingebautem Ablauf, Tankdeckel
  • Kunststoffgehäuse mit chemischer Beständigkeit
Ultrasonic Power Tracking
  • Bringt die Frequenz des Tanks sofort wieder an ihren optimalen Punkt zurück
  • Steuerschaltung zur aktiven Verfolgung der Betriebsfrequenz des Bades
  • Liefert unerschütterliche Kavitation und gleichmäßige Aktivität im Bad auch bei wechselnden Belastungszuständen
Entgasen und Konditionieren der Lösung
  • Einstellbar bis auf 99 Minuten
  • Verlängerte Entgasungszeiten erlauben darüber hinaus Reinigungsanwendungen wie Probenvorbereitung, Entgasung von Flüssigkeiten, Mischen und Homogenisieren, Lösen von Feststoffen, Zelllysieren und Dispergieren von Partikeln
Regelung für hohe/niedrige Leistung
  • Ermöglicht es dem Benutzer, die Amplitude der akustischen Energie im Bad zu senken: 100 % Leistungsübertragung an den Behälter für reguläre Anwendungen, 70 % Leistung für empfindliche Anwendungen
  • Hilft bei der Vermeidung der Beschädigung von Bauteilen im Bad während der Ultraschallbehandlung
Stromsparmodus
  • Eine Funktion zur Energieeinsparung
  • Wenn der Zyklus abgeschlossen ist und 15 Minuten lang keine Steuerungstasten betätigt werden, wechselt das Gerät in den Stromsparmodus
  • Durch Berühren einer beliebigen Taste am Steuerungsgerät wird das Gerät wieder eingeschaltet
  • Die Bedienelemente befinden sich über und hinter dem Reinigungsbehälter auf einer leicht zugänglichen Steuertafel und können über den Tank gehoben werden, um Schäden durch Reinigungslösungen zu vermeiden.
Spezifikation
Display LCD
Material Kunststoff
Zeitschaltuhr 90 min
Frequenz 40 kHz
Spannung 230/240 V
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 gal.
Kapazität (metrisch) 1.9 L
Abmessungen (T x B x H) innen 15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung
Enthält Tankdeckel
Modell CPX1800-E
Gewicht (angloamerikanisch) 7 lb.
Gewicht (metrisch) 3.2 kg
Gewährleistung 2 Jahre