Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter
Artikelnummer. p-4530729 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1,9 L
2 l
4,5 l
Enthält:
Mit Deckel und Griff
Tragegriff und Sicherheitsdeckel mit Belüftung
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
11880933 1 l Tragegriff und Sicherheitsdeckel mit Belüftung 1 Stück
11868003 2 l Tragegriff und Sicherheitsdeckel mit Belüftung 1 Stück
11878003 4,5 l Tragegriff und Sicherheitsdeckel mit Belüftung 1 Stück
13488119 1 l Mit Deckel und Griff 1 Stück
13478129 1,9 L Mit Deckel und Griff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11880933 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2122
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Verwendung dieser Tischbehälter für flüssigen Stickstoff mit Innengefäßen aus Borosilikatglas.
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Einsatz der leichten Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter mit Innengefäßen aus Borosilikatglas – ideal für die alltägliche cryogene Lagerung.
Edelstahl:
  • Stabile, korrosionsbeständige Außenseite aus Edelstahl
  • Tragegriff und belüfteter, sicherer Deckel (Teilenummern 2122, 2123, 2124)
Flacher, weiter Hals:
  • Ideal zur Verwendung als Kältefalle
  • Anwenderfreundliches Design in Schalenform – perfekt für die Verwendung auf einem Tisch mit zerstoßenem Eis und Trockeneis/ Alkohol
  • Edelstahlmantel und Polstersockel für jahrelangen problemlosen Gebrauch
  • Ohne Deckel und Griff (Teilenummer 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Benchtop-LN2-Behälter
Kapazität (metrisch) 1 l
Oberflächenbehandlung außen Rostfreier Stahl
Modell Arbeitsfläche
Enthält Tragegriff und Sicherheitsdeckel mit Belüftung
Außenhöhe (metrisch) 225 mm
Durchmesser (metrisch) 116 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 85 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 6 lb.
Versandgewicht (metrisch) 2,7 kg