Learn More
Thermo Scientific™ National Target Einwegspritzen aus Vollkunststoff
Artikelnummer. p-4525984
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Produkttyp:
Luer-Lock-Spritze
Luer-Slip-Spritze
Spritze mit Luer-Anschluss
Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10280655
Marke: Thermo Scientific™ S75101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Verwenden Sie diese Einwegspritzen aus Kunststoff zum Dispensieren kleiner Flüssigkeitsvolumina oder zur Druckfilterung durch unsere Spritzenfilter.
Dispensieren und Filtern kleiner Flüssigkeitsvolumina mit diesen Einwegspritzen, die mit Thermo Scientific™ Titan3™ oder Thermo Scientific™ Target2™ Spritzenfiltern verwendet werden können. Die vollständig aus Kunststoff gefertigten Thermo Scientific™ National Target Einwegspritzen sind eine ideale Wahl für alle Anwendungen von Spritzenfiltern. Diese Einwegspritzen bestehen aus zwei Teilen, einem Spritzenzylinder aus Polypropylen und einem Kolben aus Polyethylen. Das macht Gummi- oder Synthetik-Dichtungen überflüssig, und es werden keine Schmiermittel auf Silikon- oder Ölbasis im Spritzenkörper benötigt.
  • Als Spritze mit Luer-Anschluss oder Luer-Lock-Anschluss mit Kapazitäten von 1 bis 50 ml erhältlich
  • Nicht steril
  • Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyethylen (Kolben), Polypropylen (Zylinder)
Beschreibung Spritzen mit Luer-Anschluss; Kapazität 1 ml
Produkttyp Luer-Slip-Spritze
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 1 ml
Produktlinie National Target
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzenfilter
Anschlusstyp Luer-Lock
Sterilität Nicht steril
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.