Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spritzenfilter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4524900
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
0.8μm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
13 mm
25 mm
Material (Membran):
Celluloseacetat
Glasgewebe, Celluloseacetat
Nylon
PES
SFCA
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15342378
Marke: Thermo Scientific™ 7201320
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Filtern Sie Kulturmedien und Zusatzstoffe (SFCA), Puffer (CA) sowie Alkohol und DMSO (Nylon) in Probenvolumina von 10bis 50 ml.
Thermo Scientific Nalgene Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membranen erhältlich, die problemlos sowohl für sterile als auch für unsterile Laboranwendungen verwendet werden können. Unabhängig davon, ob Ihre Forschung eine Vorfiltration, Probenvorbereitung, Sterilfiltration, Laborfiltration oder Gasentlüftung erfordert, sind Nalgene-Spritzenvorsatzgeräte unverzichtbar im Labor.
Hauptmerkmale
  • 10 bis 100 ml Probengröße
  • Einlass: Weiblicher Luer-Lok™
  • Auslass: Männlicher Luer-Stecker
  • Gehäuse aus Polypropylen mit Farbringen zur Identifikation
  • Aufdruck von Porengröße und Membrantyp auf der Einheit
Netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA)
  • Geringe Proteinbindung, geringerer Anteil an extrahierbaren Substanzen als standardmäßiges CA
  • Geeignet für Zellkulturflüssigkeiten und zellulare Flüssigkeiten
  • Gehäuse aus Polypropylen mit blauen Farbringen
Celluloseacetat (CA)
  • Geringe Proteinbindung und extrahierbare Substanzen
  • Für die Sterilfiltration und Klärfiltration von Puffern, wässrigen Lösungen und Reagenzien
  • Gehäuse aus Polypropylen mit roten Farbringen
Nylon
  • Von Natur aus hydrophil, geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen, geringe Proteinbindung
  • Geeignet für Alkohole, kryoprotektive Substanzen wie DMSO und mit wässrigen/biologischen und schwachen Lösungsmitteln
  • Gehäuse aus Polypropylen mit rosa Farbringen
PTFE
  • Von Natur aus hydrophob
  • Hervorragend geeignet für die Filtration von HPLC/GC-Lösungsmitteln. Ideal für steriles Belüften mit Luft oder anderen Gasen während der Filtration
  • Gehäuse aus Polypropylen mit weißen Farbringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert steril, nicht zytotoxisch und nicht pyrogen
Filtertyp Membranfilter
Material (Membran) PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Filtration und Aufreinigung von Zellkulturmedien, Puffern und Additiven
Gehäusematerial Polypropylen (Gehäuse)
Menge 100/Pk.
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 2 bis 10 ml
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Basierend auf dem mit einem 1000 ml-Becher gemessenen Schüttvolumen von 100 Spritzenfiltern.