Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte
Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz.
90.79 CHF - 717.00 CHF
Specifications
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Sterilität | Steril |
Anzahl pro Packung | 12 |
Typ | Filtereinheit |
Fit for Purpose | Steril |
Product Code | Brand | Material (Membran) | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Volumen (metrisch) Aufnahme | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Material (Membran) | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Volumen (metrisch) Aufnahme | Price | Quantity & Availability | ||
10685813
|
Thermo Scientific™
564-0020 |
PES | 50 mm | 0,2 μm | 50 mL |
230.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10418232
|
Thermo Scientific™
124-0045 |
PES | 50 mm | 0.45 μm | 115 ml |
90.79 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10338763
|
Thermo Scientific™
565-0010 |
PES | 50 mm | 0,1 μm | 150 mL |
108.95 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10102451
|
Thermo Scientific™
524-0020 |
PES | 50 mm | 0,2 μm | 115 mL |
92.80 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10370311
|
Thermo Scientific™
565-0020 |
PES | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
122.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10034550
|
Thermo Scientific™
165-0045 |
PES | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
128.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10793344
|
Thermo Scientific™
568-0010 |
PES | 75 mm | 0,1 μm | 250 mL |
178.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10421791
|
Thermo Scientific™
568-0020 |
PES | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
188.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10568632
|
Thermo Scientific™
168-0045 |
PES | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
186.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10474415
|
Thermo Scientific™
566-0010 |
PES | 75 mm | 0,1 μm | 500 mL |
274.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10229090
|
Thermo Scientific™
566-0020 |
PES | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
362.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10687541
|
Thermo Scientific™
569-0020 |
PES | 90 mm | 0,2 μm | 500 mL |
353.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10044550
|
Thermo Scientific™
166-0045 |
PES | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
211.22 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10462701
|
Thermo Scientific™
169-0045 |
PES | 90 mm | 0,45 μm | 500 mL |
251.36 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12686366
|
Thermo Scientific™
567-0010 |
PES | 90 mm | 0,1 μm | 1000 mL |
403.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10411791
|
Thermo Scientific™
567-0020 |
PES | 90 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
717.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10228340
|
Thermo Scientific™
167-0045 |
PES | 90 mm | 0,45 μm | 1000 mL |
401.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10577322
|
Thermo Scientific™
121-0020 |
Cellulosenitrat | 50 mm | 0.2 μm | 115 ml |
93.98 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10589222
|
Thermo Scientific™
121-0045 |
Cellulosenitrat | 50mm | 0,45 | 115ml |
93.98 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10403701
|
Thermo Scientific™
125-0020 |
Cellulosenitrat | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
149.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10682741
|
Thermo Scientific™
125-0045 |
Cellulosenitrat | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
122.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10684851
|
Thermo Scientific™
125-0080 |
Cellulosenitrat | 50 mm | 0,8 μm | 150 mL |
114.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10261741
|
Thermo Scientific™
126-0020 |
Cellulosenitrat | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
138.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10281881
|
Thermo Scientific™
126-0045 |
Cellulosenitrat | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
130.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10792351
|
Thermo Scientific™
126-0080 |
Cellulosenitrat | 50 mm | 0,8 μm | 250 mL |
130.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10139130
|
Thermo Scientific™
450-0020 |
Cellulosenitrat | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
210.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10037720
|
Thermo Scientific™
450-0045 |
Cellulosenitrat | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
210.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10720622
|
Thermo Scientific™
450-0080 |
Cellulosenitrat | 75 mm | 0,8 μm | 500 mL |
299.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10047720
|
Thermo Scientific™
127-0020 |
Cellulosenitrat | 75 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
281.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10693701
|
Thermo Scientific™
127-0045 |
Cellulosenitrat | 75 mm | 0,45 μm | 1000 mL |
266.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10422941
|
Thermo Scientific™
127-0080 |
Cellulosenitrat | 75 mm | 0,8 μm | 1000 mL |
346.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10450241
|
Thermo Scientific™
122-0020 |
SFCA | 50mm | 0.2 μm | 115ml |
97.80 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10126070
|
Thermo Scientific™
122-0045 |
SFCA | 50mm | 0.45 μm | 115ml |
97.80 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10454641
|
Thermo Scientific™
155-0020 |
SFCA | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
324.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10760792
|
Thermo Scientific™
155-0045 |
SFCA | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
122.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10444831
|
Thermo Scientific™
157-0020 |
SFCA | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
130.93 CHF
12 Stück |
|
||
10579051
|
Thermo Scientific™
157-0045 |
SFCA | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
135.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10017770
|
Thermo Scientific™
156-4020 |
SFCA | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
232.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10211561
|
Thermo Scientific™
162-0020 |
SFCA | 90 mm | 0,2 μm | 500 mL |
275.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10199700
|
Thermo Scientific™
156-4045 |
SFCA | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
219.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10740602
|
Thermo Scientific™
162-0045 |
SFCA | 90 mm | 0,45 μm | 500 mL |
260.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10017820
|
Thermo Scientific™
158-0020 |
SFCA | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
272.38 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10382711
|
Thermo Scientific™
161-0020 |
SFCA | 90 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
319.21 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10614861
|
Thermo Scientific™
158-0045 |
SFCA | 50 mm | 0,45 μm | 500 mL |
272.38 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10405021
|
Thermo Scientific™
161-0045 |
SFCA | 90 mm | 0,45 μm | 1000 mL |
328.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10762732
|
Thermo Scientific™
150-0020 |
Nylon | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
128.07 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10159130
|
Thermo Scientific™
150-0045 |
Nylon | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
131.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10760802
|
Thermo Scientific™
153-0020 |
Nylon | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
190.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10790412
|
Thermo Scientific™
153-0045 |
Nylon | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
140.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10578471
|
Thermo Scientific™
151-4020 |
Nylon | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
222.68 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10790602
|
Thermo Scientific™
163-0020 |
Nylon | 90 mm | 0,2 μm | 500 mL |
371.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10211321
|
Thermo Scientific™
151-4045 |
Nylon | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
228.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10444261
|
Thermo Scientific™
154-0020 |
Nylon | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
277.16 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10362811
|
Thermo Scientific™
164-0020 |
Nylon | 90 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
322.08 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Description
Verbesserte Filtrationseffizienz. Thermo Scientific™ Nalgene Rapid Flow Einweg-Filtereinheiten mit PES-Membran (Polyethersulfon) sind mit dem exklusiven Rapid Flow-Trägerplatten-Design ausgestattet und bieten schnelle Durchflussraten und einen hohen Durchsatz. Der optimale Schutz gegen Zellkulturkontaminationen — Die PES-Membranen mit niedriger Proteinbindung und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen sind optimal geeignet für die Sterilfiltration von Zellkulturmedien, Seren, Zusatzstoffen und Puffern.
Eigenschaften- Das Oberteil lässt sich zur Erleichterung des Zugriffs auf das Filtrat von der Filtratflasche abschrauben.
- Auslaufsicherer† Schraubverschluss (außer bei der 115 ml-Größe) verhindert Änderungen des pH-Werts in der Filtratflasche und gewährleistet so eine längere Haltbarkeit des gelagerten Mediums
- Auf der oberen Kammer der Filtereinheiten sind deutlich Porengröße, Membrantyp, Katalognummer, Chargennummer und Verfallsdatum markiert (außer bei der 115 ml Größe).
- Die ungepolsterte Membranstütze minimiert die Schaumbildung bei proteinhaltigen Proben.
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
PES-Membran (Polyethersulfon)
- Niedrige Proteinbindung zur Aufrechterhaltung des Proteingleichgewichts
- Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen zur Erhaltung der Medienreinheit
- Blaues Verbindungsstück zur einfachen Identifizierung
- Die asymmetrische PES-Membran und das einzigartige Rapid-Flow Membranstützsystem ermöglichen schnelle Durchflussraten und einen großen Gesamtdurchsatz für erhöhte Filtrationseffizienz
- 0.2μm-Geräte schützen vor bakterieller Kontamination
- 0.1μm-Geräte bieten außerdem Schutz vor Mykoplasmenkontamination
115ml-Größen
- Kompakte Filtereinheiten für die schnelle Filtration von 50 bis 100 ml Flüssigkeit
- Spezielle Konstruktion mit nicht trennbarem Oberteil von der Filtratflasche
- Nicht empfohlen für die Lagerung von Medien nach der Filtration. Verwenden Sie zur Medienlagerung Rapid-Flow-Produkte.
- 115 ml-Größen haben kein Rapid-Flow Membranstützsystem
Enthält:
Polystyroldeckel, mit Graduierung versehener oberer Behälter und Filtratflasche (außer bei der 115 ml-Größe), integrierter Membranfilter, seitlicher Cellulosestopfen, Schnellanschlussschlauchadapter.
†Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Verschlusssystemen für Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Gewährleistung: 90 Tage
Specifications
Ja | |
12 | |
Steril |
Steril | |
Filtereinheit |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.