Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 mm-Inline-Spritzenfilter mit PTFE-Membran
Nutzen Sie die Inline-Spritzenfilter mit PTFE-Membran zum Filtern von aggressiven Chemikalien, einschließlich Säuren und nicht wässrigen Lösungsmitteln, wie sie beispielsweise bei der GC und HPLC verwendet werden.
112.00 CHF - 323.00 CHF
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10084740
|
Thermo Scientific™
DS0222-0020 |
0,22 μm |
170.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10278920
|
Thermo Scientific™
DS0222-0045 |
0,45 μm |
112.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10511063
|
Thermo Scientific™
223-0030 |
0,2 μm |
323.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 mm-Inline-Spritzenfilter mit PTFE-Membran zum Filtern von aggressiven Chemikalien, einschließlich Säuren und nicht wässrigen Lösungsmitteln, wie sie beispielsweise bei der GC und HPLC verwendet werden. Auch für die sterile Filtration von Luft und Gasen. Bietet eine ausgezeichnete Barriere für sterile Entlüftung bei Tischfermentern oder schützt Vakuumpumpen vor Feuchtigkeit. Autoklavierbar.
Nützlich für Tischfermenter, bei der Inline-Gasfiltration für sterile Luft oder steriles CO2 und zum Schutz von Vakuumpumpen vor Schaden durch wässrige Lösungen. Auch für die Filtration von aggressiven Chemikalien und Lösungsmitteln wie sie beispielsweise bei der GC und HPLC verwendet werden.Eingeschränkte Garantiedauer: Dieses Produkt unterliegt allen in unseren Verkaufsbedingungen festgelegten Gewährleistungsbestimmungen und -ausschlüssen und hat eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Produktauslieferung.
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsanwendung: Alle Einschränkungen für den Käufer, das Produkt/die Produkte nur für interne Forschungszwecke zu verwenden, treffen nicht auf das Produkt/die Produkte auf den Webseiten zu, die mit dieser Aussage in Verbindung stehen.
Spezifikation
PTFE |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.