Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads - Filter Pipette Tips
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl M
0,5 bis 20 μl
20 bis 300 μl
2 bis 100 μl
2 bis 200 μl
2 bis 20 μl
50 bis 1.000 μl
50 bis 1.250 μl
Spitzenform:
Extra lang
Standard
Farbcode:
Blau
Dunkelgrün
Gelb
Hellgelb
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Länge (metrisch):
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
76 mm
103 mm
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
- Verbessern Sie die CO2-Bilanz Ihres Labors und steigen Sie um auf epT.I.P.S.™BioBased in den neuen Eppendorf Reload variants.
- Diese Pipettenspitzen werden aus recycelten Rohstoffen der zweiten Generation hergestellt, die ausschließlich aus Abfall und Resten aus der Pflanzenölproduktion gewonnen werden, wie z. B. Altspeiseöl.
- Reduzieren Sie Ihre Menge an Laborabfall erheblich – verwenden Sie Reloads statt Einweg-Racks
- Vertrauen Sie in das Nachhaltigkeitsversprechen – unsere Produktionsstätte ist zertifiziert durch ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) zur Verfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette
- Pipettenspitzen mit Zertifizierung durch ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), der unabhängigen Validierungsstelle für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten
- Premium-Material, Qualität und Reinheit zertifiziert: Ausgezeichnete Probenintegrität durch Verzicht auf Gleitmittel, Weichmacher und Biozide
Chargenspezifische Reinheitszertifikate von einem unabhängigen Labor können von der Eppendorf-Internetseite heruntergeladen werden - Allgemeine Qualitätszertifikate über die Einhaltung von Standards und allgemeinen Eppendorf-Qualitätsanforderungen
- Erhältlich in Volumina von 10 μL bis 1.250 μL, long in Reloads zur Verwendung mit epT.I.P.S.™ Box 2.0
- Erhältlich als epT.I.P.S.™ BioBased Biopur™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased Biopur™
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 10 μl M |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,57 in. |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Los-spezifisches Zertifikat |
| Reinigungsnachweise | PCR Rein und Steril |
| Format | Nachfülldeck |
| Mehr anzeigen |