Learn More
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile Disposable Gloves
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
Medium
Large
X-Large
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Non-sterile, non-powdered gloves offer high protection for a wide range of applications and general use
- Textured fingertips provide good grip
- Type B protective glove will help you to work safely with good ergonomic protection
- PPE Category III
- Ambidextrous
- Textured fingertips for secure handling
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4 |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Laboratory, Industriell |
AQL | 1.5 |
Farbe | Indigo |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Finger Thickness (English) | 3,5 bis 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,09 bis 0,16 mm |