Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q-Paket, einschließlich Digital PCR System, Desktop-PC, SmartStart-Schulung und 1 Jahr erweiterter Garantie
Artikelnummer. 17417823 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Artikelnummer. 17417823
Marke: Applied Biosystems™ A53267
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ Digitale PCR System kombiniert die Leistungsfähigkeit absoluten Quantifizierung der digitalen PCR (dPCR) mit der Einfachheit eines qPCR-Workflows. Mit einem einzigen praktischen Schritt, der fünf Minuten in Anspruch nimmt, ist die dPCR jetzt einfacher als je zuvor.
Das QuantStudio Absolute Q-System bietet Forschern, die an der Quantifizierungsrevolution teilnehmen möchten, eine qualitativ hochwertige, konsistente und benutzerfreundliche Lösung. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit der absoluten Quantifizierung der digitalen PCR (dPCR) mit der Einfachheit eines qPCR-Arbeitsablaufs werden alle erforderlichen Schritte für die dPCR (Unterteilung, Thermocycling und Datenerfassung) in einem einzigen Gerät integriert.
Zu den Funktionen des QuantStudio Absolute Q-Systems gehören:
  • Einfacher und bequemer qPCR-ähnlicher Arbeitsablauf mit nur fünf Minuten praktischer Zeit.
  • Weniger Fehler und manuelle Eingaben, alle Funktionen in einem einzigen Gerät.
  • Mehr erreichen, schneller: Erhöhte Produktivität mit Ergebnissen in nur 90 Minuten.
  • QuantStudio Absolute Q Digital PCR Software ermöglicht eine intuitive Einrichtung, Überwachung und Analyse.
  • Sicherheits-, Auditing- und E-Signatur-Funktionen unterstützen die Konformität mit 21 CFR Part 11.
  • SmartStart Orientation wird von einem Anwendungsspezialisten (FAS) remote oder im Labor durchgeführt.
  • Sie ermöglicht Benutzern die schnelle Inbetriebnahme, die Verbindung zum lokalen Netzwerk/zur lokalen Cloud und die Auswahl der geeigneten Reagenzien/Verbrauchsmaterialien.
  • Geringere Ausfallzeiten dank intelligenter Fernwartung; zeigen Sie dem technischen Support, wo das Problem liegt, und erreichen Sie eine schnelle Lösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Blockformat Nicht austauschbar
Inhalt und Lagerung Digitales PCR-System, Desktop-PC, Smart Start-Schulung und 1 Jahr erweiterte Garantie
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16-Platte
Produktlinie QuantStudio
Produkttyp System für digitale PCR
Zur Verwendung mit (Anwendung) Digitale PCR
Versandbedingung Raumtemperatur