Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Mikrobiom-DNA-Aufreinigungskit
Beschreibung
Das Invitrogen™ PureLink™ Mikrobiom-DNA-Aufreinigungskit verwendet die bewährte PureLink™ Spin-Säulentechnik für robuste Ausbeuten an aufgereinigter DNA, die für Downstream-PCR, Sequenzierung oder andere Anwendungen geeignet ist. Der hocheffiziente Dreifachlyse-Ansatz, die schnelle Entfernung von Inhibitoren und seine Vielseitigkeit machen PureLink zum ultimativen Kit für Mikrobiom-Forschungsprojekte sowie für Programme zum schnellen Nachweis pathogener Bakterien in verschiedenen Proben.
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Effiziente Lyse aller Mikroorganismen (einschließlich langlebiger Spezies mit dickeren und komplexeren Zellwänden) durch eine Kombination von Hitze, chemischer und mechanischer Zersetzung mit spezialisierten Beads
- Eliminierung von hemmenden Verbindungen durch Fällung unter Verwendung eines neuen Reinigungspuffers
- Optimierte Protokolle für zahlreiche biologische Proben
- Rückgewinnung hochreiner DNA, die mit gängigen Downstream-Anwendungen wie qPCR und Next-Generation-Sequenzierung kompatibel ist
Certifications
Analysenzertifikate für jede Charge
Warranty
Garantierte Produktleistung für 1 Jahr ab Verkaufsdatum
Spezifikation
Spezifikation
| Säulentyp | Spin-Säule |
| Inhalt und Lagerung | • S1-Lysepuffer, 1 x 40 ml • S2-Lyseverstärker, 1 x 5 ml • S3-Reinigungspuffer, 1 x 12,5 ml • S4-Bindungspuffer, 1 x 45 ml • S5-Waschpuffer-Konzentrat, 1 x 13 ml • S6-Elutionspuffer, 1 x 5 ml • PureLink Spin-Säulen mit Entnahmeröhrchen, 50 Säulen/Röhrchen • PureLink Entnahmeröhrchen, 100 St. • Bead-Röhrchen*, 50 Röhrchen mit Spezial-Beads * Lieferung in separater Box. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Isolation Technology | Kieselgel-Zentrifugationssäule |
| Umfang | Mini |
| Probentyp | Bakterien, Speichel, Bodenproben, Lebensmittel und Umwelt, Umweltproben, Swabs (Buccal, Vaginal, Skin, Rectal, or Environmental), Zellen, Food and Environmental |
| Elutionsvolumen | 50 to 200 μL |
| Endprodukttyp | Microbial and host DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung der nächsten Generation, Echtzeit-PCR, PCR |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Menge | 50 Aufreinigungen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- PureLink Microbiome DNA Purification Kit
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride, Thiocyanic acid