Learn More
Thermo Scientific™ Wasserfeste Kryo-Handschuhe – Länge bis mittlerer Unterarm
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Sicherer Umgang mit Proben aus Ultratiefkühlschränken und Kryolagerung mit Thermo Scientific™ Wasserfesten Kryo-Handschuhen. Erhältlich in Ellenbogen-, Ärmel- und Schulterlänge.
- Schutz vor Spritzern
- Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
- Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420 |
| Beschreibung | Länge bis mittlerer Unterarm |
| Produkttyp | Wasserfeste Kryo-Handschuhe |
| Größe | S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryokonservierung |
| Länge (angloamerikanisch) | 14 bis 15 in. |
| Länge (metrisch) | 35,5 bis 38 cm |