Learn More
Gibco™ Trypsin (2,5 %), ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11538876
Click to view available options
Menge:
100 ml
Artikelnummer. 11538876
Marke: Gibco™ 15090046
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
Aufgrund ihrer stark proteinspaltenden Wirkung wird Trypsin-Lösung weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Die für die Dissoziation erforderliche Konzentration variiert je nach Zelltyp und experimentellen Anforderungen.
  • Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Wirkungsfähigkeit getestet.
  • Vor der Herstellung werden die Rohstoffe mit E-Beam-Bestrahlung geprüft und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mycoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie Überprüfungen durch Multiple Activity-Assays sowie Aschen- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen
  • Verfügbare dokumentierte Rückverfolgbarkeit umfasst die Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien
Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chelatbildner Kein EDTA
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Tierischen Ursprungs
Konzentration 10x
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Steril gefiltert
Ohne Additive Kein Phenolrot
Osmolalität 270 bis 320 mOsm/kg
pH 7,1 bis 8
Produktlinie Gibco
Menge 100 ml
Versandbedingung Nasseis
Quelle Tierischen Ursprungs
Getestet auf In-vitro-Bioassay
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRYPSIN, 2.5%, 10X
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trypsin
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.