Learn More
Sartorius Minisart™ NML Spritzenvorsatzfilter, unsteril
Alle ansehen Sartorius Produkte
Beschreibung
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten.Sartorius Minisart™ NML nicht sterile Spritzenfilter machen die zeitaufwändige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
Schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten, eliminiert zeitaufwendige Vorbereitungen wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems. Diese arbeitssparenden Einheiten werden für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet: Probenreinigung, Partikelentfernung und Filtration.
- Praktisch und leistungsfähig
- Anwenderfreundlich
- Bewährte Qualität
- Wirtschaftlich
- Große Auswahl an verschiedenen Typen lieferbar
- 100 % während der Herstellung geprüft
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braun |
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | Syringe Filter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Syringe |
| Material (Membran) | Cellulose Acetate |
| Porengröße | 5 μm |
| Probenvolumen | 1 to 200 mL |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 6,2 cm2 |
| Totvolumen (nach Luftspülung) | 0,15 mL |
| Mehr anzeigen |