Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Transparent
Anzahl pro Packung:
10, Großpackung
20 St./Packung
5, Großpackung
Einzeln verpackt
Anzahl pro Karton:
100 (20 Packungen)
100/Karton
50/Karton
50/Packung
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0.32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Bindungsart | TC-behandelt |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
Sterilität | Steril |