Learn More
Thermo Scientific™ Micro BCA™ Protein-Assay-Kit
Artikelnummer. 10249133 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10249133
Marke: Thermo Scientific™ 23235
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezielle 3-Komponentenversion unserer beliebten BCA-Reagenzien zur Messung der Gesamtproteinkonzentration verdünnter Proteinlösungen (0,5 bis 20 Mikrogramm/ml).
Thermo Scientific™ Pierce Micro-BCA‑ Proteinassay verwendet eine konzentrierte Form der BCA-Reagenzien zur genauen Messung verdünnter Proteinlösungen (0,5 bis 20 μg/ml).
Das Micro BCA Protein-Assay-Kit ist eine spezielle Version des beliebten Pierce BCA-Protein-Assays und dient zur Bestimmung der Proteinkonzentration verdünnter Proben. Durch Mischung der drei Micro BCA-Reagenzien entsteht eine Arbeitslösung, deren Konzentration zur Messung des Proteins ausreicht, wenn sie mit dem gleichen Volumen an Probe versetzt wird. Mit dem Assay lassen sich Proteinlösungen mit einer Konzentration von 0,5 bis 20 μg/ml präzise messen. Der Assay ist außergewöhnlich linear mit einer extrem niedrigen Protein-zu-Protein-Variabilität.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – Präzise Detektion auf bis zu 0,5 μg/ml (2 μg/ml auf Mikrotiterplatten)
  • Hochlinear – Linearer Arbeitsbereich für BSA von 0,5 bis 20 μg/ml
  • Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (562 nm)
  • Kompatibel – Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht ionischen Detergenzien
  • Praktisch – Protokolle für Mikrotiterplatten und Küvetten liegen den Anweisungen bei
  • Stabil – Das Kit ist bei Raumtemperatur stabil; vorbereitete Arbeitsreagenzien sind bis zu 24 Stunden lang stabil
Enthält:
Drei Micro-BCA-Reagenzien (MA, MB, MC) und 10 Ampullen mit Albuminstandard (2 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 480 Röhrchen- oder 3.200 Mikrotiterplatten-Assays
• Micro BCA Reagenz A (MA), 240 ml
• Micro BCA Reagenz B (MB), 240 ml
• Micro BCA Reagenz C (MC), 12 ml
• Ampullen mit Albumin-Standard, 2 mg/ml, 10x 1 ml
Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung Pierce Micro BCA Protein-Assay-Kit
Assay BCA-Assay
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie Micro BCA, Pierce
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Spezifität Nicht zielspezifisch
Ausreichend für 480 Assays in Röhrchen oder 3200 Assays auf Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Menge 500 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SET MICRO BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500ML KIT
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Faroangivelser
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skyddsangivelse
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.