Learn More
P-Xylylylen-Dichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481728 100 g 100 Gramm
11471728 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13976.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 623-25-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
p-Xylylene dichloride is a monomer used in preparation of poly(p-phenylene vinylene(PPV) nanotubes and nanorods by chemical vapor deposition (CVD) polymerization method. It was used in a study to investigate the effect of CVD monomer selection and reaction conditions on the resulting PPV polymer layer composition and luminescence properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Xylylendichlorid ist ein Monomer, das bei der Herstellung von Poly(p-Phenylen-Vinylol(PPV)-Nanoröhrchen und Nanorodellen durch das chemische Dampfdeposition (CVD)-Polymerisationsverfahren verwendet wird. Es wurde in einer Studie verwendet, um die Wirkung der CVD-Monomerauswahl und der Reaktionsbedingungen auf die resultierende PPV-Polymerschichtzusammensetzung und Lumineszenzeigenschaften zu untersuchen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und aktiven Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-25-6
Summenformel C8H8Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 175.052
MDL-Nummer MFCD00000920
InChI-Schlüssel ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-p-xylene, p-xylylene dichloride, p-xylylene chloride, benzene, 1,4-bis chloromethyl, p-bis chloromethyl benzene, benzene, p-bis chloromethyl, a,a'-dichloro-p-xylene, xylylene dichloride, ccris 1772
PubChem CID 12171
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Xylylene dichloride
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Dichte 1.417
Siedepunkt 254°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 774706
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 175.06
Reinheit (%) 98%