Learn More
p-Xylyloldibromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (reagiert) und Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Alkoholen, Basen, Aminen, Oxidationsmitteln. Vermeiden Sie Feuchtigkeit.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (reagiert) und Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Alkoholen, Basen, Aminen, Oxidationsmitteln. Vermeiden Sie Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Xylylene dibromide |
| Schmelzpunkt | 144°C to 148°C |
| Dichte | 2.012 |
| Siedepunkt | 245°C |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1100019 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (react),and toluene. |
| Formelmasse | 263.96 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- p-Xylylene dibromide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: p-Xylylene dibromide